Descripción
Para su uso con micropipetas de volumen grande
- Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras
- La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas son rectas
- Opción alternativa a las pipetas serológicas
- No estériles; certificadas por un laboratorio independiente como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1 a 5 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 12,9 cm |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Universal, Macro |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Elite, Fisherbrand II, Thermo Scientific |
| Material | Polipropileno |