Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Maxi
Código de producto. 11917754 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 5 ml
1000 a 5000 μL
250 a 2500 μL
5000 μL
De 500 a 2500 μl
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11917754 1000 a 5000 μL paquete de 250
11937754 1 a 5 ml paquete de 250
17650627 1 a 5 ml paquete de 250
11997744 De 500 a 2500 μl 500 PCS
11648138 5000 μL paquete de 250
11987744 250 a 2500 μL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11917754
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con micropipetas de volumen grande
  • Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras
  • La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas son rectas
  • Opción alternativa a las pipetas serológicas
  • No estériles
  • Certificadas por un laboratorio independiente como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 a 5000 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 4,6 in
Longitud (métrico) 117 mm
Formato A granel
Estilo de punta Macro
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman
Graduado No