Learn More
IKA™ Maxi MR 1 Digital
Código de producto. 16208631 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
150 L (H2O)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16208631 150 L (H2O) cada uno
1 options
Código de producto. 16208631 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025002978
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Agitador magnético sin calefacción.
  • Potente agitador magnético sin función de calentamiento
  • Cantidad de agitación de hasta 150 l (H2O)
  • Carcasa de acero inoxidable plana y resistente
  • Motor sin bloqueo
  • Velocidad variable
  • Pantalla digital de velocidad LED.
  • Temporizador (de 0 a 56 min) o funcionamiento continuo
  • Interfaz RS 232 y USB integrados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0 a 600 rpm
Capacidad 150 L (H2O)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 505 x 110 x 585 mm
Área de la superficie de la placa superior (métrico) 500 x 500 mm
Requisitos eléctricos 50/60 Hz, 35 W
Color Azul, Plata
Temporizador De 0 a 56 min
Peso (métrico) 21,36 kg