Learn More
SICCO Desecador Maxi 2
Descripción
- Estructura de aluminio con paneles de cristal acrílico, dos compartimentos y dos puertas, incluye cuatro estantes de acero inoxidable, dos bandejas y dos higrómetros, cuatro ruedas, utilizable con hasta 8 estantes por compartimento.
- Marco de aluminio reforzado con paneles acrílicos
- Dos puertas con cierre magnético y junta de goma circular.
- Cuatro ruedas (dos de ellas con frenos)
- Higrómetros electrónicos de fácil lectura
- Estantes de altura variable de acero inoxidable
- Estantes telescópicos
- Bandeja de desecante
Especificaciones
Especificaciones
| Modelo de cabina | Carga frontal |
| Tipo de producto | Desecador sin vacío |
| Volumen (métrico) | 156 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 560 x 1150 x 580 mm |
| Peso (métrico) | 34 kg |