Learn More
Maxacalcitol, MedChemExpress
Código de producto. 16441919
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441919 1 mg 1 miligramo
16428038 10 mg 10 miligramos
16423746 25 mg 25 miligramos
16420498 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16441919 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32339
MedChemExpress Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.
Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maxacalcitol
CAS 103909-75-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H42O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 22-Oxacalcitriol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (238.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](OCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O
Peso molecular (g/mol) 418.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.61
Porcentaje de pureza 96.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism