Learn More
Brannan Máx. y Mín. Termómetro e higrómetro de ambiente
Código de producto. 17801287
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17801287 De -10 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17801287 Proveedor Brannan N.º de proveedor 12/437/3
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetro e higrómetro con reinicio automático de máximos y mínimos y soporte de escritorio.
  • Lectura de temperatura y humedad
  • Lecturas máximas y mínimas con reinicio automático
  • Pantalla LCD a color de gran tamaño
  • Rango de temperatura -10 a +50 °C
  • Rango de humedad 10 a 90%RH
  • Símbolo de comodidad de fácil lectura
  • Celsius y Fahrenheit conmutables
  • Gancho para colgar y soporte de escritorio
  • Pila incluida
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro digital
Intervalo de humedad Del 10 al 99 %
Resolución 0,1 °C / 1 % de humedad relativa
Exactitud Humedad ±5%HR entre 30 y 60%HR, de lo contrario ±8% de humedad relativa
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +50 °C
Exactitud de temperatura Temperatura ±17 °C entre 0 y 40 C, °de lo contrario ± °C
Tipos de alarma Símbolo de comodidad de lectura fácil
Batería, tipo AAA
Tipo de pantalla Pantalla LCD a color de gran tamaño
Memoria Máx. y Mín. Lectura, con 24 hrs. Reinicio automático
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 74 x 19.5 x 94 mm
Para utilizar con (aplicación) Mide temperatura y humedad
Incluye Batería e instrucciones