Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Transformation Reagent for Algae
Código de producto. 15405893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405893 40 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 15405893 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A24229
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Un tampón que mejora la eficacia en la transformación para múltiples cepas de especies de Chlamydomonas
El reactivo de transformación para algas MAX Efficiency™ es un tampón que mejora la eficacia en la transformación de múltiples cepas de especies de Chlamydomonas. Uno de los mayores obstáculos en la investigación y el desarrollo con Chlamydomonas ha sido la introducción de ADN exógeno en las cepas de Chlamydomonas debido a las paredes celulares rígidas. Existen métodos como la agitación de gránulos de vidrio, la electroporación y el bombardeo de micropartículas, pero a menudo resultan en una baja eficacia en la transformación.
El reactivo de transformación para algas MAX Efficiency™ aumenta la permeabilidad de la pared celular de las Chlamydomonas y facilita el aumento de la entrega de ADN al núcleo celular mediante electroporación. Solo tiene que hacer crecer las células de Chlamydomonas hasta la fase logarítmica temprana, cosechar por centrifugación y lavar dos veces con el reactivo de transformación MAX Efficiency™ antes de la electroporación. Hasta la fecha, hemos visto un aumento de > 200 en la eficacia en la transformación respecto a las condiciones previamente recomendadas en 10 cepas diferentes de Chlamydomonas, incluyendo tipos silvestres y mutantes, utilizando ADN circular o lineal, así como fragmentos de PCR.
  • Obtenga > 1000 transformantes/µg de ADN para cepas de pared celular(+)
  • Obtenga > 100 transformantes/µg de ADN para cepas de pared celular(-)
  • Transforme ADN circular o lineal o fragmentos de PCR
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Línea de células Chlamydomonas
Contenido y almacenamiento Contiene:
1 frasco de reactivo de transformación, 250 ml
Sistema de expresión Algas
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 40 reacciones
Línea de productos GeneArt
Tipo de producto Reactivo de transformación
Cantidad 40 reacciones
Agente de selección (eucariótico) Higromicina
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.