missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAVS VISA Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 7F14, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The MAVS; VISA antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human MAVS; VISA. This antibody recognizes human antigen. The MAVS; VISA antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAVS VISA |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clon | 7F14 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | CARDIF, DKFZp547C224, DKFZp666M015, FLJ27482, FLJ35386, FLJ38051, FLJ41962, IPS 1, IPS1, KIAA1271, MAVS, VISA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 57506 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?