Learn More
Mavorixafor trihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Mavorixafor trihydrochloride (AMD-070 trihydrochloride) is a potent, selective and orally available CXCR4 antagonist, with an IC50 value of 13 nM against CXCR4 125I-SDF binding, and also inhibits the replication of T-tropic HIV-1 (NL4.3 strain) in MT-4 cells and PBMCs with an IC50 of 1 and 9 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mavorixafor trihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2309699-17-8 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H30Cl3N5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | AMD-070 trihydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (326.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (217.93 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |