Learn More
Mavoglurant racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16430236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430236 2 mg 2 miligramos
16408997 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16430236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15257A
MedChemExpress Mavoglurant racemate (AFQ-056 racemate) is the racemate of Mavoglurant. Mavoglurant is a novel, non-competitive mGlu5 receptor antagonist.
Mavoglurant racemate (AFQ-056 racemate) is the racemate of Mavoglurant. Mavoglurant is a novel, non-competitive mGlu5 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mavoglurant racemate
CAS 1636881-61-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23NO3
Cantidad 2 mg
Sinónimo AFQ-056 racemate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (159.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CC[C@@]2([H])[C@@](C#CC3=CC=CC(C)=C3)(O)CCC[C@@]12[H])OC
Peso molecular (g/mol) 313.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.39
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid