Learn More
Mavatrep, MedChemExpress
Código de producto. 16437218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437218 10 mg 10 miligramos
16433237 50 mg 50 miligramos
16427196 100 mg 100 miligramos
16409747 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16437218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16935
MedChemExpress Mavatrep is an orally bioavailable TRPV1 antagonist (Ki=6.5 nM), exhibits minimal effect on the enzymatic activity (IC50 > 25 μM) of CYP isoforms 3A4, 1A2, and 2D6.
Mavatrep is an orally bioavailable TRPV1 antagonist (Ki=6.5 nM), exhibits minimal effect on the enzymatic activity (IC50 > 25 μM) of CYP isoforms 3A4, 1A2, and 2D6.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mavatrep
Forma física Solid
CAS 956274-94-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H21F3N2O
Sinónimo JNJ-39439335
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (39.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C)(C)C1=CC=CC=C1C2=CC=C3N=C(/C=C/C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)NC3=C2
Peso molecular (g/mol) 422.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.44
Porcentaje de pureza 98.0%