Learn More
Mavacoxib, TRC
Código de producto. 30137306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137306 1 g 1 g
30006330 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1979001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170569-88-7
Fórmula molecular C16H11F4N3O2S
Peso molecular (g/mol) 385.34
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(F)cc3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mavacoxib
Cantidad 1 g