Learn More
Mavacamten, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mavacamten |
| CAS | 1642288-47-8 |
| Fórmula molecular | C15H19N3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-(1-Methylethyl)-6-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, (S)-3-Isopropyl-6-[(1-phenylethyl)amino]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-{[(1S)-1-Phenylethyl]amino}-3-(propan-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, MYK 461, MYK-461, SAR 439152 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3O2/c1-10(2)18-14(19)9-13(17-15(18)20)16-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-11,16H,1-3H3,(H,17,20)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C(C)(C)N1C(=O)C=C(N[C@@H](C)C2=CC=CC=C2)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (S)-3-isopropil-6-((1-feniletil)amino)pirimidina-2,4(1H,3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 273.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.15 |