Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Microplate Instrumentation and Equipment
- Equipos de sellado de microplacas
- Thermo Scientific™ Sistemas de cierre Matrix™ SepraSeal y DuraSeal
Thermo Scientific™ Sistemas de cierre Matrix™ SepraSeal y DuraSeal
Código de producto. 10385213| Código de producto. | Línea de productos | Descripción | Color | Esterilidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10385213 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas | Natural | No estéril | 960 PCS |
| 11373772 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, azules | Azul | No estéril | paquete de 960 |
| 11741208 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, azules | Azul | No estéril | 10 PCS |
| 11731218 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, verdes | Verde | No estéril | 960 PCS |
| 11751218 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, grises | Gris | No estéril | paquete de 960 |
| 11741218 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, moradas | Morado | No estéril | 960 PCS |
| 11711218 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, rojas | Rojo | No estéril | 960 PCS |
| 11721218 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, amarillas | Amarillo | No estéril | paquete de 960 |
| 11865462 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, estériles, verdes | Verde | Estéril | paquete de 960 |
| 11875462 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, estériles, grises | Gris | Estéril | paquete de 960 |
| 11895462 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, estériles, moradas | Morado | Estéril | paquete de 960 |
| 11805472 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, estériles, rojas | Rojo | Estéril | 960 PCS |
| 12094148 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, azules | Azul | No estéril | paquete de 960 |
| 12987365 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, verdes | Verde | No estéril | paquete de 960 |
| 12997365 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, grises | Gris | No estéril | paquete de 960 |
| 12907375 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, moradas | Morado | No estéril | paquete de 960 |
| 12004158 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, rojas | Rojo | No estéril | paquete de 960 |
| 12014158 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, amarillas | Amarillo | No estéril | paquete de 10 |
| 12927375 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, amarillas | Amarillo | No estéril | paquete de 960 |
| 11912251 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, estériles, azules | Azul | Estéril | paquete de 960 |
| 12947375 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, estériles, verdes | Verde | Estéril | paquete de 960 |
| 12957375 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, estériles, grises | Gris | Estéril | paquete de 960 |
| 12967375 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, estériles, moradas | Morado | Estéril | paquete de 960 |
| 12977375 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, estériles, rojas | Rojo | Estéril | paquete de 960 |
| 12987375 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, precortadas, estériles, amarillas | Amarillo | Estéril | paquete de 960 |
| 10161293 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas, predivididas | Natural | No estéril | 960 PCS |
| 10019552 | Matrix™ DuraSeal | Tapones para embalaje a granel | Natural | No estéril | paquete de 500 |
| 11826103 | Matrix™ SepraSeal | Precortadas, estériles | Natural | Estéril | paquete de 960 |
| 10233393 | Matrix™ SepraSeal | Alfombrillas | Natural | Estéril | 960 PCS |
-
119.97€
109.00€ / paquete de 960
Ahorro 10.97€
9% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Descripción
Adáptese una amplia gama de aplicaciones y requisitos de almacenamiento. Las soluciones de sellado de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal y DuraSeal complementan la línea innovadora de tubos de almacenamiento con y sin códigos de barras 2D Thermo Scientific Matrix. Disponibles en una gran variedad de formatos para permitir la perforación automatizada, la identificación visual y la preferencia de esterilidad para satisfacer las necesidades de almacenamiento individuales.
Opciones de acceso a las muestras
- Las alfombrillas Matrix SepraSeal se han diseñado para un almacenamiento de hasta - 20 °C y están disponibles en formatos estéril, no estéril, sólido o precortados, y en una amplia variedad de colores para una rápida identificación visual de las muestras
- Los sellos macizos se pueden extraer para el acceso a la muestra con la herramienta de extracción de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal o bien perforarse una vez
- Para aplicaciones con acceso repetido a las muestras, Matrix SepraSeal precortado se puede perforar, aplicando muy poca presión, con equipos automatizados de manipulación de líquidos sin que se pierda la integridad del sellado gracias al cierre de autosellado
- Para aplicaciones que necesiten almacenamiento de hasta – 80 °C, los DuraSeals permanentes son una opción de SepraSeal ultrarresistente que también se puede utilizar para procedimientos de perforado repetitivos
- El diseño con forma de V de Matrix DuraSeal precortado guía a las agujas de manipulación de líquidos automatizada de forma fiable y exacta a la misma ubicación tras múltiples perforaciones. El diseño de autosellado mantiene la integridad de las muestras y evita pérdidas durante el almacenamiento
Flexibilidad en las aplicaciones
- El elastómero asegura que la capacidad de sellado no se deteriore aún después de múltiples perforaciones de tapón.
- La solución de sellado de tubos Matrix SepraSeal ofrece la flexibilidad del tapado individual de tubos con la capacidad de aplicar 96 tapones de forma simultánea.
- Disponible en forma de alfombrillas de 96 tapones, el sellado es seguro y siempre uniforme al aplicarse con Thermo Scientific SuperSealer.
- Cuando SuperSealer haya aplicado la alfombrilla, tire de la lámina de respaldo para mostrar los 96 tubos sellados individualmente. Perfecto para aplicaciones en las que sean necesarias múltiples perforaciones
- El sistema de cierre Matrix DuraSeal se comercializa a granel o preinstalado en una gran variedad de nuestros tubos de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Matrix™ SepraSeal |
| Color | Natural |
| Descripción | Alfombrillas |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de producto | Tapón de tubo criogénico |