Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta Plus
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16218681 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
16218681 3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16218681 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0030000731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3052.92€
    2839.00€ / paquete de 1
    Ahorro 213.92€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El versátil MATRIX Orbital Delta Plus mezcla, calienta y enfría de forma fiable con insertos variables. Tanto para muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN o ensayos ELISA, los viales y las placas de reacción de incluso los menores volúmenes se mezclan y templan de forma fiable en todas las aplicaciones de laboratorio.
  • Pantalla grande y clara con una cómoda estructura de menús para un funcionamiento intuitivo
  • Fijador de liberación rápida firme para un cambio rápido y sencillo de insertos/accesorios, así como detección automática de accesorios
  • Mezcla rápida y eficaz de líquidos con hasta 3.000 rpm y 3 mm de diámetro del agitador
  • Tiempo de espera reducido mediante velocidades rápidas de calentamiento y refrigeración de hasta 6 °C/min (calentamiento) o 2,5 °C/min a temperatura de punto de ajuste superiores a la temperatura ambiente (refrigeración, 0,5 °C/min a temperatura de punto de ajuste entre la temperatura ambiente y 15 °C por debajo de la temperatura ambiente)
  • Dos modos de velocidad diferentes para el control de temperatura específico de la muestra
  • Rendimiento automático de las tareas de mezcla, calentamiento y refrigeración mediante rampas programables
  • Amplia gama de insertos para recipientes y placas de reacción
  • Adaptación de velocidad inteligente para inserto, acoplamiento y volumen de llenado
  • La carcasa de aluminio presofundido garantiza un posicionamiento seguro, una estabilidad excelente y solidez cotidiana
  • Sin contaminación cruzada y un resultado de mezcla óptimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Capacidad portante (métrico) 0,3 kg
Exactitud del control de velocidad Pasos de 10 rpm
Intervalo de velocidad De 0 a 3000 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De 1 °C a 100 °C
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Exactitud de temperatura 0,5 °C
Resolución de temperatura 1 °C
Uniformidad de temperatura 0,5 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Material Carcasa de aluminio fundido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 351 x 216 x 127 mm
Peso (métrico) 9,5 kg
Pantalla TFT
Para utilizar con (equipo) 0030001253 Cubierta MATRIX, 0030001244 Termocubierta MATRIX, 0030000853 Acoplamiento de PCR 96 MATRIX, 0030000857 Acoplamiento de PCR 384 MATRIX, 0030000840 Acoplamiento de 0,5 mL MATRIX, 0030000829 Acoplamiento de 1,5 mL MATRIX, 0030000834 Acoplamiento de 2,0 mL MATRIX, 0030000859 Acoplamiento de 5 mL MATRIX, 0030000844 Acoplamiento de 12 mL MATRIX, 0030000821 Acoplamiento de 15 mL MATRIX, 0030000863 Acoplamiento de 50 mL MATRIX, 0030000848 Acoplamiento criogénico MATRIX
Rango de humedad 80 %
Incluye Cable de alimentación, cable USB
Estilo de plataforma Accesorios intercambiables
Intervalo del temporizador De 0 a 6000 min