Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta FP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16248681 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
16248681 3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16248681 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0030000751
IKA MATRIX Orbital Delta FP mezcla, calienta y tiene un soporte universal para placas de microtitulación. Ya sean muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN o ELISA ensayos – Las muestras con incluso los volúmenes más pequeños se mezclan de manera confiable y completa en todas las aplicaciones de laboratorio.
  • Pantalla grande y clara con una cómoda estructura de menús para un funcionamiento intuitivo
  • Bloqueo rápido estable para un cambio rápido y sencillo de insertos y acoplamientos, así como detección automática de acoplamientos
  • Las velocidades de hasta 2.000 rpm y el diámetro del agitador de 3 mm garantizan las mezclas de líquidos de forma rápida y eficaz
  • Dos modos de velocidad diferentes para un calentamiento suave de las muestras
  • Las rampas programables permiten el procesamiento automático de las tareas de mezcla y calentamiento
  • Ajuste de velocidad inteligente para inserto, acoplamiento y volumen de llenado
  • La carcasa de aluminio presofundido garantiza un posicionamiento seguro, una estabilidad excelente y solidez cotidiana
  • Sin contaminación cruzada y un resultado de mezcla óptimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Capacidad portante (métrico) 0,3 kg
Exactitud del control de velocidad Pasos de 13 rpm
Intervalo de velocidad De 0 a 2000 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 100 °C
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Exactitud de temperatura 0,5 °C
Uniformidad de temperatura 0,5 (de 20 °C a 45 °C); 1,5 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Material Carcasa de aluminio fundido
Peso (métrico) 9,2 kg
Pantalla TFT
Rango de humedad 80 %
Incluye Cable de alimentación, cable USB
Estilo de plataforma Acoplamiento fijo
Intervalo del temporizador De 0 a 6000 min