Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta F2.0
Código de producto. 16258681 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 a 1500 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
16258681 De 0 a 1500 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16258681 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0030000753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3080.00€
    2736.00€ / paquete de 1
    Ahorro 344.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
IKA MATRIX Orbital Delta F2.0 mezcla y calienta con un inserto fijo para 24 tubos de 2,0 ml. Ya sean muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN o ELISA ensayos – Las muestras con incluso los volúmenes más pequeños se mezclan de manera confiable y completa en todas las aplicaciones de laboratorio.
  • Pantalla grande y clara con una cómoda estructura de menús para un funcionamiento intuitivo
  • Las velocidades de hasta 1.500 rpm y el diámetro del agitador de 3 mm garantizan las mezclas de líquidos de forma rápida y eficaz
  • Dos modos de velocidad diferentes para un calentamiento suave de las muestras
  • Las rampas programables permiten el procesamiento automático de las tareas de mezcla y calentamiento
  • Ajuste de velocidad inteligente para inserto, acoplamiento y volumen de llenado
  • La carcasa de aluminio presofundido garantiza un posicionamiento seguro, una estabilidad excelente y solidez cotidiana •Sin contaminación cruzada y un resultado de mezcla óptimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Capacidad portante (métrico) 0,3 kg
Exactitud del control de velocidad Pasos de 14 rpm
Intervalo de velocidad De 0 a 1500 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 100 °C
Admite Tubos
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Exactitud de temperatura 0,5 °C
Uniformidad de temperatura 0,5 (de 20 °C a 45 °C); 1,5 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Material Carcasa de aluminio fundido
Peso (métrico) 9,2 kg
Pantalla TFT
Rango de humedad 80 %
Incluye Cable de alimentación, cable USB
N.º de posiciones 24
Estilo de plataforma Acoplamiento fijo
Intervalo del temporizador De 0 a 6000 min