Learn More
IKA™ MATRIX Orbital
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16298671 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 a 3000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
16298671 De 0 a 3000 rpm cada uno
1 options
MATRIX, Orbital, T10, AC10
Código de producto. 16298671
Marca: IKA™ 0030000627
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MATRIX, Orbital, T10, AC10
El IKA MATRIX Orbital mezcla y es adecuado para insertos variables. Tanto para muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN o ensayos ELISA, las muestras de incluso los menores volúmenes se mezclan de forma fiable y completa en todas las aplicaciones de laboratorio.
  • Pantalla grande y clara con una cómoda estructura de menús para un funcionamiento intuitivo
  • Las velocidades de hasta 3.000 rpm y el diámetro del agitador de 3 mm garantizan las mezclas de líquidos de forma rápida y eficaz
  • Dos modos de velocidad diferentes para una mezcla óptima
  • Ajuste de velocidad para inserto, acoplamiento y volumen de llenado
  • La carcasa de aluminio presofundido garantiza un posicionamiento seguro, una estabilidad excelente y solidez cotidiana
  • Sin contaminación cruzada y un resultado de mezcla óptimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Capacidad portante (métrico) 0,3 kg
Exactitud del control de velocidad Pasos de 15 rpm
Intervalo de velocidad De 0 a 3000 rpm
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50/60 Hz
Material Carcasa de aluminio fundido
Peso (métrico) 7,2 kg
Pantalla TFT
Rango de humedad 80 %
Incluye Cable de alimentación, cable USB
Estilo de plataforma Acoplamiento fijo
Intervalo del temporizador De 0 a 6000 min