Learn More
Aceite de matriz, aceite de hidrocarburo de 20 centistokes, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
470 mL
1 gal.
3.8 L
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
470 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461947 3.8 L 3.80 litro
15451947 470 mL 470 ml
11325088 1 gal. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044012.=C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64742-65-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-65-0
Número MDL MFCD00147539
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Matrix oil
Nombre de nota 20 centistoke hydrocarbon oil
Olor Petroleum-like
Forma física Líquido
Tipo Standard
Cantidad 3.8 L