Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para pipetas electrónicas Matrix™
Descripción
Optimice las pipetas electrónicas con los accesorios para pipetas electrónicas Thermo Scientific™ Matrix™, que incluyen soportes de pipetas, gradillas de tubos, fuentes de alimentación y otros accesorios.
Soportes de pipeteadores:
- Soporte unitario: la unidad metálica independiente tiene capacidad para un pipeteador electrónico Matrix monocanal o multicanal.
- Gradilla de pared de tres posiciones: para pipeteadores electrónicos Matrix monocanal o multicanal; incluye elementos para montaje
- Soporte giratorio de seis posiciones: perfecto para laboratorios que utilicen varios pipeteadores; gira libremente para mantener ordenada la mesa.
Gradillas de tubos:
- Saque el máximo partido del sistema expansible de puntas sobre un pipeteador Matrix EXP o Equalizer.
- Se comercializan dos gradillas de tubos diferentes para facilitar el cambio de formato de tubos a microplacas.
- Admiten tubos de ensayo de 12 × 75 mm o de 13 × 100 mm en un formato de 8 × 12″ o de 5 × 12″
- La gradilla de tubos de microcentrífuga admite tubos de 0,5 o 1,5 ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | NiMH |
| Descripción | Baterías recargables de NiMH |
| Para utilizar con | Pipeta electrónica Matrix |
| Tipo | Baterías recargables (NiCad) |