Descripción
- Pantalla grande y clara con una cómoda estructura de menús para un funcionamiento intuitivo
- Tiempo de espera reducido a través de velocidades rápidas de calentamiento y refrigeración de hasta 5,5 °C/min (calentamiento) o 2 °C/min (refrigeración, a temperatura de punto de ajuste entre la temperatura ambiente y 30 °C por debajo de la temperatura ambiente)
- Fijador de liberación rápida firme para un cambio rápido y sencillo de insertos/accesorios, así como detección automática de accesorios
- Rendimiento automático de las tareas de calentamiento y refrigeración mediante rampas programablesLa carcasa de aluminio presofundido garantiza un posicionamiento seguro, una estabilidad excelente y solidez cotidiana
El dispositivo es ideal para numerosas aplicaciones en laboratorios, como:
- Manipulación de muestras
- Síntesis de ADNc
- Ligadura de ARN o ADN catalizada por enzimas (ligadura)
- Descongelación suave del material de muestra
- Cambio estructural de ADN, ARN y proteínas (desnaturalización)
- Ensayos ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 0,3 kg |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +110 °C |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Exactitud de temperatura | 0,5 °C |
| Resolución de temperatura | 1 °C |
| Uniformidad de temperatura | 0,5 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Carcasa de aluminio fundido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 351 x 216 x 127 mm |
| Peso (métrico) | 9,5 kg |
| Mostrar más |