Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento alfanuméricos y en blanco Matrix™
BIOPHARMA
Código de producto. 10620224
Cambiar vista
Click to view available options
Impreso:
Alphanumeric
Blank
Envase:
10 gradillas a presión de 96 tubos
10 gradillas con cierre a presión de 96 tubos
10 gradillas con cierre de 96 tubos
10 portadores de recarga de 96 tubos
10 transportadores de rellenado de 96 tubos/caja
10 gradillas con cierre de 96 tubos
A granel, 1000/caja
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 960
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Impreso Envase Esterilidad Fit for Purpose Unit Size
10620224 Blank A granel, 1000/caja No estéril Preparado para PCR 1000 PCS
11587399 Alphanumeric 10 transportadores de rellenado de 96 tubos/caja No estéril Preparado para PCR paquete de 960
10630784 Blank A granel, 1000/caja No estéril Preparado para PCR 1000 PCS
10111923 Alphanumeric 10 gradillas con cierre a presión de 96 tubos No estéril Preparado para PCR paquete de 960
10785204 Blank 10 portadores de recarga de 96 tubos Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 960
10583055 Blank 10 gradillas con cierre de 96 tubos Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 960
10622114 Alphanumeric 10 gradillas con cierre de 96 tubos No estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 960
11838433 Blank 10 gradillas a presión de 96 tubos No estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 960
10775204 Blank 10 gradillas con cierre de 96 tubos No estéril Preparado para PCR paquete de 960
10661544 Blank 10 portadores de recarga de 96 tubos No estéril Preparado para PCR paquete de 960
10496163 Alphanumeric 10 gradillas con cierre de 96 tubos Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 960
10651544 Blank 10 gradillas con cierre de 96 tubos Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 960
10131493 Alphanumeric 10 gradillas con cierre de 96 tubos No estéril Preparado para PCR paquete de 960
10775974 Blank 10 gradillas con cierre de 96 tubos No estéril Preparado para PCR paquete de 960
10581325 Alphanumeric 10 gradillas con cierre de 96 tubos Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 960
11820462 Alphanumeric 10 gradillas con cierre de 96 tubos Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10620224 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.60€
    78.93€ / paquete de 1000
    Ahorro 12.67€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene las muestras valiosas donde no sea necesario un seguimiento 2D con los tubos de almacenamiento alfanuméricos y en blanco de alta densidad.
Almacene las muestras valiosas donde no sea necesario un seguimiento 2D con los tubos de almacenamiento alfanuméricos y en blanco de alta densidad Thermo Scientific™ Matrix, que se ofrecen en gradillas manuales y de automatización sencilla. La identificación visual de las muestras se puede realizar mediante el código alfanumérico que hay en el fondo de cada tubo, y los tubos son compatibles con la gama completa de cierres y equipo de colocación de tapones. Ideal para la escala de microplacas o el almacenamiento de muestras de bloques de pocillos profundos.
Características:
La mayor calidad
  • Los tubos de almacenamiento Matrix están fabricados con polipropileno virgen de calidad médica
  • La estanqueidad de los tubos está probada al 100%, lo que garantiza la integridad y la seguridad
  • Los tubos se han validado para garantizarla ausencia de ADNasa, ARNasa, endotoxinas y citotoxinas
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
  • A diferencia de los tubos o bloques de almacenamiento tradicionales, los tubos de almacenamiento de identificación alfanumérica y sin códigos de barras Thermo Scientific Matrix están disponibles en nuestros compactos racks con cierre de seguridad de 96 tubos con diseño específico y apilables para poner y quitar muestras individuales
  • Permite acceder a pipetas multicanal y elimina el riesgo de contaminación gracias a una tapa que nunca toca la mesa de trabajo cuando está abierta
  • Compatible con la manipulación de líquidos automática, ya que la tapa puede levantarse mediante accionamiento robótico para aplicaciones de alto rendimiento
Designaciones claras
  • Marcados claramente mediante impresión de alto contraste sobre la base de cada tubo en la que se incluye la ubicación de pocillo correcta dentro de una gradilla para facilitar la identificación
  • Facilitan aún más la identificación visual con opciones de colocación de tapones SepraSeal de colores o etiquetado en los laterales del tubo utilizando el instrumento ID Scribe
Opciones de colocación de tapones
  • Hay disponibles diferentes opciones de sellado, incluidos la línea Thermo Scientific Matrix de sellado CapMat y CapStrip para sellar varios tubos y los sistemas de colocación de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal y DuraSeal, para el sellado, el acceso y la perforación de cada tubo
  • El sellado realizado con el sellador Thermo Scientific SuperSearler es siempre seguro y uniforme
Compatible con:
Sistemas de colocación de tapones, SepraSeals, Duraseals, SuperSealer, ID Scribe
Recomendada para:
Recuperación de muestras individuales; Envío de muestras; Almacenamiento de ADN, compuestos y otros tipos de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,75 ml
Material Polipropileno
Envase A granel, 1000/caja
Línea de productos Matrix
Esterilidad No estéril
Capacidad (imperial) 0,0253 fl oz
Sin ADNasa Sí
Impreso Blank
Fit for Purpose Preparado para PCR
Tipo de producto Tubo de almacenamiento en blanco
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)