Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
BIOPHARMA
Código de producto. 12874953
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
0,5 ml
500 μl
< 1,0/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de producto:
Tapa de rosca con etiqueta blanca
Tapa de rosca con etiqueta blanca, Código de barras lineal
Tubo con tapón de rosca
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Tubo con tapón de rosca, Código de barras lineal
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
12874953 < 1,0/ml Estéril Tapa de rosca con etiqueta blanca paquete de 480
15389804 0,5 ml Estéril Tubo con tapón de rosca paquete de 480
15480004 0,5 ml Estéril Tapa de rosca con etiqueta blanca, Código de barras lineal paquete de 480
13415868 500 μl Estéril Tapa de rosca con etiqueta blanca, Código de barras lineal paquete de 480
15573724 0,5 ml Estéril Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
13466898 500 μl Estéril Tapa de rosca con etiqueta blanca, Código de barras lineal paquete de 480
15389784 < 1,0/ml Estéril Tubo con tapón de rosca paquete de 480
15419973 < 1,0/ml Estéril Tapa de rosca con etiqueta blanca paquete de 480
13466888 < 1,0/ml Estéril Tapa de rosca con etiqueta blanca, Código de barras lineal paquete de 480
15593704 < 1,0/ml Estéril Tubo con tapón de rosca, Código de barras lineal paquete de 480
17258820 0,5 mL No estéril Tapa de rosca con etiqueta blanca paquete de 480
17268820 0,5 mL No estéril Tapa de rosca con etiqueta blanca paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12874953 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3741WP1D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    572.40€ / paquete de 480
    Ahorro 102.60€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 0.64 mL  and 1.1 mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Características:
Protección de muestras fiable
  • Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
  • Los tapones de rosca cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
  • Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
  • Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196°C
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
  • El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
  • Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
Formato de almacenamiento superior
  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
  • Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
  • Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
  • Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos con cuello de rosca y fondo en V con etiqueta blanca y código de barras lineal
Color del tapón Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave (con tapón suelto)
Capacidad (métrico) < 1,0/ml
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Envase 5 Latch Racks of 96 Tubes
Forma del pocillo Fondo en V
Código de barras Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200
Línea de productos Matrix
Esterilidad Estéril
Material del cierre Polipropileno puro de calidad médica clase VI con junta de elastómero termoplástico moldeado
Capacidad (imperial) 0,0338 fl oz
Sin ADNasa Sí
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Tipo de producto Tapa de rosca con etiqueta blanca
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)