Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento de 12 ml con tapón de rosca y código de barras 2D Matrix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10611924
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
4/24 gradillas de tubos por caja
A granel, 100 tubos
Gradilla
Gradillas 4/24 de tubos por caja
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 384
paquete de 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tipo de tapón Esterilidad Fit for Purpose unitSize
10611924 A granel, 100 tubos Tapón de rosca No estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 100
11912151 Gradilla Tapón de rosca No estéril Preparado para PCR paquete de 384
10630224 4/24 gradillas de tubos por caja Tapón de rosca Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 96
10171773 Gradillas 4/24 de tubos por caja No incluido Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10611924 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    154.00€ / paquete de 100
    Ahorro 43.00€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfrute de un seguimiento seguro de sus valiosas muestras con estos tubos de almacenamiento con tapa de rosca de 12 ml con código de barras 2D, la solución perfecta para el almacenamiento de gran volumen.
Consiga un seguimiento seguro de sus valiosas muestras con los tubos de almacenamiento de 12 ml Thermo Scientific™ Matrix™ 2D con tapón de rosca y código de barras, la solución perfecta para el almacenamiento de grandes volúmenes, incluidas muestras clínicas, polvos, tejidos y materiales vegetales.Nuestro equipo se caracteriza por prestar servicio tanto a equipamiento como a consumibles, y puede ayudarle a mejorar la eficacia y el seguimiento de las muestras en el laboratorio utilizando nuestra completa gama de tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D Thermo Scientific y la línea de lectores de códigos de barras.
Features: 
Secure Tracking:
  • Laser-etched 2D barcode on the bottom of each tube allows you to scan and decode tubes at once without removing them from the rack; allows data to be associated with each tube
  • Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite or VisionMate Wireless can be used to read single tubes, or the VisionMate HighSpeed can be used to decode an entire rack of tubes instantly
  • Tube can be scanned into a database or tracking system or integrate via ActiveX technology
Superior Storage Format:
  • Supplied in microplate footprint rack to store more samples in less freezer space
  • Compatibile with Matrix Electronic EXP Pipettes
  • Locking rack lid for secure storage of samples
  • Rack base and tube design to prevent the tube from spinning in the rack when decapping
  • Solid, one-piece construction that enables storage down to cryogenic temperatures
Stringent Quality Control:
  • Every 2D barcode is scanned for readability and checked against a full database of all previous 2D barcodes to ensure there are zero duplicates across the entire Thermo Scientific Matrix line of storage tubes
  • Each tube is 100% leak tested to ensure tube integrity and sample security
  • Built-in error correction ensures that barcodes will never be misread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 mL
Material Polypropylene
Envase A granel, 100 tubos
Código de barras 2D Barcode
Línea de productos Matrix
Esterilidad No estéril
Cierre incluido Yes
Capacidad (imperial) 0,4057 fl oz
Tipo de tapón Tapón de rosca
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR
Tipo de producto Screw Top Tube