Learn More
MedChemExpress Matrina
Código de producto. 16429016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429016 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429016 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0164
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
MedChemExpress Matrine (Matridin-15-one) is an alkaloid found in plants from the Sophora genus that can act as a kappa opioid receptor and u-receptor agonist.
Matrine has a variety of pharmacological effects, including anti-cancer, anti-oxidative stress, anti-inflammation and anti-apoptosis effects. Matrine is potential in the research of disease like human non-small cell lung cancer, hepatoma, papillary thyroid cancer and acute kidney injury (AKI).
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 248.36 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 519-02-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (201.32 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (80.53 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Matridin-15-one∣ Vegard∣ α-Matrine
Objetivo Opioid Receptor∣Autophagy∣Mitophagy∣Ferroptosis∣Apoptosis