Learn More
Matrina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317689 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317689 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14756000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Matrine
CAS 519-02-8
Nombres de analitos o componentes Matrine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H24 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H,5H,10H-Dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, dodecahydro-, (7aS,13aR,13bR,13cS)-, Matridin-15-one, Matrine (6CI,7CI,8CI), (+)-Matrine, (7aS,13aR,13bR,13cS)-Dodecahydro-1H,5H,10H-dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, NSC 146051, NSC 318810, Vegard, α-Matrine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
SMILES O=C1CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN4CCC[C@@H](CN12)[C@@H]34
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 248.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1889 g/mol