Learn More
Corning™ Matrigel™ Placa Matrix-3D de 96 pocillos
Descripción
- Un formato previamente recubierto de alto rendimiento que contiene Matrigel™ y se puede utilizar para aplicaciones de descubrimiento de fármacos con cultivos celulares 3D como organoides, esferoides o tumoroides
- Extraído del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento
- Cada lote se comprueba para verificar la uniformidad de la placa
- Se ha probado con resultados negativos para la presencia de bacterias y hongos
- Fácil y cómodo ya que Matrigel™ se predispensan en cada pocillo
- Los formatos proporcionan uniformidad dentro de la placa
- Permite flujos de trabajo de aplicaciones 3D integradas y de tipo sándwich/superposición
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| BreakApart | No |
| Tapa | Con tapa |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Negro, Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tratamiento de superficie | Matriz Matrigel |
| Mostrar más |