Learn More
Corning™ Placa 3D de matriz Matrigel™ de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17243494
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Transparente
Negro
N.° por paquete:
1
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.° por paquete unitSize
17243494 Blanco, Transparente 1 cada uno
17223494 Negro 5 paquete de 5
17233494 Blanco, Transparente 5 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17243494 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356258
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La matriz Matrigel™ Corning™ es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Tiene un formato de alto rendimiento que se puede utilizar para el descubrimiento de fármacos con cultivos celulares 3D como organoides, esferoides o tumoroides.
  • Un formato previamente recubierto de alto rendimiento que contiene Matrigel™ y se puede utilizar para aplicaciones de descubrimiento de fármacos con cultivos celulares 3D como organoides, esferoides o tumoroides
  • Extraído del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento
  • Cada lote se comprueba para verificar la uniformidad de la placa
  • Se ha probado con resultados negativos para la presencia de bacterias y hongos
  • Fácil y cómodo ya que Matrigel™ se predispensan en cada pocillo
  • Los formatos proporcionan uniformidad dentro de la placa
  • Permite flujos de trabajo de aplicaciones 3D integradas y de tipo sándwich/superposición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
BreakApart No
Tapa Con tapa
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco, Transparente
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Tratamiento de superficie Matriz Matrigel
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa No
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular 3D
Incluye Instrucciones de uso
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Estado normativo RUO
Con reborde No
Sin ARNasa No
Color de la camisa Blanco con fondo transparente