Learn More
Corning Matrigel™ Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix, Phenol Red-free, LDEV-free
Código de producto. 32226692 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
32226692 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 32226692 Proveedor Corning N.º de proveedor 6000025301
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
  • Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula 2D and 3D
Clasificación Animal Origin, Reduced Growth Factor
Concentración 5 mL
Formulario Frozen
Tipo de producto Extracellular Matrix
Serum Level Serum-free
Para utilizar con (aplicación) Cell Growth and Differentiation, Metabolism and Toxicology Studies, Invasion Assays, in vitro and in vivo Angiogenesis Assays, in vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice
Calidad de fabricación 9001
Línea de productos Corning Matrigel
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío -20°C
Ensayos Angiogenesis, Invasion Assays and drug screening in 3D
Certificaciones/conformidad Research Use Only
Nivel de endotoxinas >16 EU/mL
Formato Frozen
Formulación Dulbecco's Modified Eagle's Medium with 50 μg/mL gentamycin.
Antibióticos incluidos Gentamycin
Estado normativo RUO
Fuente Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) Mouse Sarcoma
Especie Mouse
Células madre cualificadas No
Probado para Bacteria, Fungi, Mycoplasma
Color Clear
Contenido y almacenamiento -20°C
Culture Type 3D Cell Culture, Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Adherent Cell Culture, Mammalian Cell Culture