Learn More
Corning™ Matriz de membrana basal Matrigel™, sin LDEV
Código de producto. 15575729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL (10 mL x 10)
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15575729 25 mL cada uno
15525739 100 mL (10 mL x 10) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575729 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356232
Cantidad Precio
1 1315.22€ / paquete de 1
3 1233.68€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). La matriz de membrana basal Corning™ Matrigel™ sin LDEV es un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluida laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Matriz de membrana basal
Sin aditivos Sin LDEV
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos
Cantidad 25 mL
Fuente Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C. Evite los ciclos repetidos de congelación-descongelación. No almacenar en congeladores sin escarcha. Mantener congelado.