Learn More
Corning™ Bioimpresora Matribot™ con paquete de inicio
Código de producto. 17750789 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD de 3 pulg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
17750789 LCD de 3 pulg 1 set
1 options
Código de producto. 17750789 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La bioimpresora Matribot™ incluye un cabezal de impresión con control de temperatura y boquillas aisladas, lo que permite al usuario dispensar e imprimir con hidrogeles sensibles a la temperatura sin bloques fríos, contenedores para hielo o sala fría. El paquete incluye material para empezar.
  • Dispense e imprima con hidrogeles sensibles a la temperatura sin bloques fríos, contenedores para hielo o sala fría, así como con hidrogeles que requieren temperatura ambiente
  • Utiliza una plataforma de extrusión basada en jeringas con boquillas aisladas y con un cabezal de impresión con control de temperatura
  • La cama de impresión puede calentarse
  • Sistema UV LED para curado
  • Diseño compacto y fácil de limpiar
  • Calibre de forma automática o manual
  • El software admite archivos STL, OBJ o AMF y es compatible con los sistemas operativos Windows™ (XP de 32 bits/7+) o macOS X (10.6 de 64 bits/ 10.7+)
  • Incluye software Corning™ DNA Studio fácil de usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bioimpresora
Amperaje 6,67 A
Puertos de comunicación USB y tarjeta SD
Pantalla LCD de 3 pulg
Modelo Bioimpresora Matribot™
Para utilizar con (aplicación) Hidrogeles sensibles a la temperatura para impresión
Incluye Fuente de alimentación de 24 V (1); cable de alimentación V-Lock de UE, 2 m (1); cable de alimentación V-Lock de EE. UU., 2 m (1); cable USB macho A a macho B, 1,8 m (1); tarjeta SD de 32 GB (1); aislante térmico de boquilla estándar (1), microplaca de 384 pocillos, aislante térmico de boquilla (1); sonda de superficie (1); kit de herramientas para mantenimiento preventivo (1); jeringas de 2,7 ml con tinta de sacrificio Corning™ Start (10); jeringas estériles de 3 ml (5); boquillas de bioimpresión cónicas de alta precisión, 22 G, no estériles (50); boquillas de bioimpresión cónicas de alta precisión, 25 G, no estériles (50); boquillas de bioimpresión cónicas de alta precisión, 27 G, no estériles (50); placa de Petri (1)
Intervalo de temperatura (imperial) De 59° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 15 °C a 30 °C
Peso (imperial) 44 lb
Peso (métrico) 20 kg
Tensión 24 V