Descripción
- Mantenga un suministro confiable de toallas de papel con este rollo de alta capacidad, ideal para baños con uso frecuente.
- Garantice una excelente higiene de las manos y reduzca el desperdicio: estas toallas de papel resistentes al desgarro y de secado rápido se pueden dispensar de una en una.
- Mejore la experiencia del huésped: estas toallas de papel suaves y resistentes ofrecen un alto nivel de comodidad al secarse las manos.
- Reduzca su impacto ambiental: estos Tork Las toallas de papel cuentan con la certificación Ecolabel de la UE.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de papel |
| Longitud (imperial) | 109.36 yd. |
| Longitud (métrico) | 100 m |
| Anchura (imperial) | 8,27 in |
| Anchura (métrico) | 21 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | FSC Crédito MIX, Etiqueta Ecológica de la UE, FSC Cadena de custodia, BRC-IoP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 6/Cs. |
| Tela | 2-ply |
| Mostrar más |