Learn More
Matairesinol, TRC
Código de producto. 30137615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137615 1 mg 1 miligramo
17962795 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1978581MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 580-72-3
Fórmula molecular C20 H22 O6
Peso molecular (g/mol) 358.39
Sinónimo 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-, (3R,4R)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-, (3R-trans)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-divanillyl- (8CI), Matairesinol (6CI), (-)-Matairesinol, (3R,4R)-Dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone, (8R,8'R)-(-)-Matairesinol
Nombre IUPAC (3R,4R)-3,4-bis[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]oxolán-2-one
SMILES COc1cc(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2Cc3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Matairesinol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O6/c1-24-18-9-12(3-5-16(18)21)7-14-11-26-20(23)15(14)8-13-4-6-17(22)19(10-13)25-2/h3-6,9-10,14-15,21-22H,7-8,11H2,1-2H3/t14-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1416