Learn More
MAT2A inhibitor 2, MedChemExpress
Código de producto. 16494648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494648 10 mg 10 miligramos
16467367 5 mg 5 miligramos
16465486 100 mg 100 miligramos
16420947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112569
MedChemExpress MAT2A inhibitor 2 is a methionine adenosyltransferase 2A (MAT2A) inhibitor.
MAT2A inhibitor 2 is a methionine adenosyltransferase 2A (MAT2A) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MAT2A inhibitor 2
CAS 13299-99-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24ClN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (205.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C)=CC(C2=CC=CC(OC)=C2)=NN1CCN3CCOCC3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 365.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.85
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death