Learn More
MAT2A inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16475426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475426 100 mg 100 miligramos
16460877 50 mg 50 miligramos
16444578 10 mg 10 miligramos
16407297 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112131
MedChemExpress MAT2A inhibitor 1 is a methionine adenosyltransferase 2A (MATA2) inhibitor with an IC50 less than l00 nM.
MAT2A inhibitor 1 is a methionine adenosyltransferase 2A (MATA2) inhibitor with an IC50 less than l00 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MAT2A inhibitor 1
CAS 2201057-10-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H22N6OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (9.49 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C2=CC=C3N=C(C)SC3=C2)=C(NC4=NC=CC=C4)NC5=C(C6=CC=CC=C6)C(C7=CC=CC=C7)=NN15
Peso molecular (g/mol) 526.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.61
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death