Learn More
3M™ Rollo de borde de alfombrilla
Código de producto. 17148560
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Negro
Modelo:
Perfil alto
Perfil medio
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Modelo unitSize
17148560 Negro Perfil medio cada uno
17148650 Gris Perfil medio cada uno
17158560 Negro Perfil alto cada uno
17168560 Gris Perfil alto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17148560 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000028463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    253.17€ / paquete de 1
    Ahorro 156.83€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Borde de vinilo diseñado para ajustarse a una alfombrilla 3M™. Satisface las necesidades de proporcionar una transición suave entre el suelo y la alfombrilla.
  • Para su uso en alfombrillas de vinilo para proporcionar un borde que se ajusta al suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 23 x 0,019 m
Para utilizar con (aplicación) Crea un borde que se ajusta al suelo
Modelo Perfil medio
Color Negro
Longitud (métrico) 23 m
Material Vinilo
Anchura (métrico) 0,019 m