Learn More
MedChemExpress Mastoparan
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.47% |
| CAS | 72093-21-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 1478.91 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (22.54 mM∣Need ultrasonic) |