Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Viton™ I/P™
Código de producto. 11730509 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
11730509 73 1 PCS
11720509 26 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11730509 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00€
    988.79€ / paquete de 1
    Ahorro 81.21€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Asegúrese de que sus tubos estén limpios, sin defectos y cumplen con las especificaciones. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Viton™ I/P™ son ideales para aplicaciones donde se requiere conformidad con la FDA, la transferencia de ácidos y disolventes y el trabajo a altas temperaturas.
Asegúrese de que sus tubos estén limpios, sin defectos y cumplen con las especificaciones.Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Viton™ I/P™ son ideales para aplicaciones donde se requiere conformidad con la FDA, la transferencia de ácidos y disolventes y el trabajo a altas temperaturas.
Los tubos se fabrican con tolerancias —estrictas, lo que garantiza caudales precisos y una larga vida útil. Los tubos firmes tienen una vida útil más larga, una mejor generación de presión, una elevación de vacío/succión más fuerte y una menor permeabilidad a los gases que los tubos más blandos.
Buena resistencia química Resiste corrosivos, solventes y aceites a temperaturas
elevadas Blanco opaco
Cumple con la FDA, ADCF
Inspeccionado ópticamente y probado en fábrica.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Viton
Longitud global (métrico) 762 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de laboratorio o de alimentos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -32 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos y disolventes orgánicos
Tamaño de los tubos 73
Caudal De 0,01 a 8 l/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Blanco opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Tipo de producto Tubos de bombas