Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas Tygon™ E-Lab (E-3603)
Código de producto. p-8000839 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
15 metros
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
13528990 L/S 13 1 PCS
13558990 L/S 14 1 PCS
13585610 L/S 15 15 M
13538990 L/S 16 15 M
13568990 L/S 17 15 M
13518990 L/S 18 15 M
13548990 L/S 25 15 metros
13598990 L/S 36 1 PCS
13529000 L/S 73 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13528990 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 0650913
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos para bombas Tygon™ E-Lab (E-3603) son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
  • Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
  • Resistente al envejecimiento y no oxidante
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Tygon
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones generales de transferencia
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos L/S 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Transparente
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas