Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Tygon™ Chemical L/S™
Código de producto. 11808532
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11808532 13 cada uno
11818532 14 cada uno
11828532 16 1 PCS
11858542 17 cada uno
11868542 18 cada uno
11848542 25 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11808532 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0647513
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Transparentes para una fácil monitorización de flujo y sin plastificadores para proteger la pureza del líquido. Compatibles con numerosos líquidos exigentes, incluidos ácidos concentrados, bases y disolventes orgánicos.
  • Cumplen con FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
  • La mejor resistencia química de las formulaciones de Tygon
  • Sin plastificadores con baja permeabilidad a los gases
  • Compatibles con productos químicos agresivos, lo que incluye la MEK.
  • Extraordinaria resistencia química. Soporta acetona, DMSO, cetonas y mucho más
  • Alternativa rentable a los fluoropolímeros o los fluoroelastómeros
  • Conformidad con la FDA
Especificaciones
Material Tygon
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -77 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos, álcalis y disolventes orgánicos
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 57 °C
Tipo de producto Tubos de bombas