Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Tygon™ Chemical L/S™
Descripción
- Los tubos originales Masterflex se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y horas de vida útil de la bomba con equipos de bomba peristáltica.
- Extrusión de precisión con tolerancias estrictas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad.
- Líder del mercado mundial en una gama de formulaciones para la compatibilidad química más amplia
- Longitudes y configuraciones personalizadas de un solo uso disponibles para minimizar el tiempo de inactividad
- Aprobaciones regulatorias para adaptarse a su aplicación única
- Compatible con productos químicos agresivos
- Aplicaciones: Aplicaciones químicas, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas.
- Excelente resistencia química, baja extractabilidad, baja permeabilidad a los gases, libre de plastificantes, translúcido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS |
| Material | Versilon 2001 |
| Longitud global (métrico) | 1520 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -77 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Propiedades de resistencia | Ácidos y disolventes orgánicos |
| Tamaño de los tubos | 24 |
| Caudal | De 2,8 a 1800 ml/min |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Mostrar más |