Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Tygon™ Chemical L/S™
Código de producto. 11878542
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11878542 15 1 PCS
11888542 24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11878542 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0647515
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
  • Los tubos originales Masterflex se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y horas de vida útil de la bomba con equipos de bomba peristáltica.
  • Extrusión de precisión con tolerancias estrictas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad.
  • Líder del mercado mundial en una gama de formulaciones para la compatibilidad química más amplia
  • Longitudes y configuraciones personalizadas de un solo uso disponibles para minimizar el tiempo de inactividad
  • Aprobaciones regulatorias para adaptarse a su aplicación única
  • Compatible con productos químicos agresivos
  • Aplicaciones: Aplicaciones químicas, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas.
  • Excelente resistencia química, baja extractabilidad, baja permeabilidad a los gases, libre de plastificantes, translúcido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS
Material Versilon 2001
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -77 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos y disolventes orgánicos
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1100 ml/min
Manguera dentada 3/16 pulg
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 57 °C
Tipo de producto Tubos de bombas