Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ Easy-Load II™ L/S con 2 canales para tubos de bomba de precisión
Código de producto. 11883642 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,06 a 1000 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11883642 De 0,06 a 1000 ml/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 11883642 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7720260
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
No hay necesidad de apilar cabezales— obtenga dos canales en un mismo cabezal
  • El cabezal de dos canales le permite bombear dos canales de flujo sincrónico (la retención adecuada requiere el uso de tubos del mismo tamaño en cada canal).
  • El rotor de cuatro rodillos mejora el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica al tiempo que reduce la pulsación.
  • La geometría mejorada del lecho de oclusión prolonga la vida útil del tubo.
  • Carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) con rotor de acero inoxidable (SS) o acero laminado en frío (CRS): elija CRS para economía o SS para una mayor durabilidad y resistencia química.
  • Cada cabezal de bomba para tubos de bomba de precisión admite tubos de tamaño L/S 13, L/S 14, L/S 16 y L/S 25. Para lograr velocidades de flujo de 0,06 a 1000 ml/min (1-600 rpm).
Especificaciones
Caudal De 0,06 a 1000 ml/min
Modelo 77202-60
N.º de canales 2
N.º de rodillos 4
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 7 cm
Altura global (métrico) 12,1 cm
Anchura global (métrico) 12,7 cm
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo de tubos L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
Tipo Cabezal de bomba
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Sulfuro de polifenileno