Learn More
Cole-Parmer™ Abrazadera sanitaria de nailon Masterflex™ Tri-Clamp™ con perilla blanca
Descripción
- Perillas codificadas con colores para facilitar la identificación
- Elija entre 4 opciones de color para una alta visibilidad
- El diseño ligero aplica menos presión a su sistema
- La trazabilidad de lotes es ideal para aumentar la seguridad y el cumplimiento de normativas
- Compatible con los empalmes de brida de acero inoxidable y no metálicos estándar de las normas ASME-BPE y BPSA
- Tipo de conexión:Abrazadera sanitaria de 38,1 mm (1,5 pulg.) con perilla blanca
- La abrazadera puede soportar hasta 150 psi
- Esterilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Abrazadera sanitaria Tri-Clamp™ con perilla blanca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,5 in |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Compatible con los empalmes de brida de acero inoxidable y no metálicos estándar de las normas ASME-BPE y BPSA |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de transferencia de líquidos |
| Método de esterilización | Radiación gamma, radiación de haz de electrones, autoclave, óxido de etileno (EtO) |
| Color | Blanco |
| Presión máxima | 150 psi |