Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada con peróxido L/S™
Código de producto. 11885161 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
11885161 15 1 PCS
11805171 24 1 PCS
11710999 36 1 PCS
11730989 35 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11885161 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9640015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    164.80€ / paquete de 1
    Ahorro 38.20€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
  • Genuino Masterflex™ Los tubos se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y una vida útil de la bomba óptima con equipos de bomba peristáltica.
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock— La mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para envío el mismo día.
  • Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 19/100 pulg
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,59 in, 15 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 0,18 in
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas