Learn More
Masterflex™ Bomba de precisión sin escobillas I/P™ con cabezal de bomba Easy-Load™
Código de producto. 11715289 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
8 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11715289 8 l/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 11715289 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7796310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6850.00€
    5879.60€ / paquete de 1
    Ahorro 970.40€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Utilice este sistema para obtener precisión y repetibilidad en sus aplicaciones de bombeo peristáltico. La bomba de precisión sin escobillas Masterflex™ I/Pa™ con cabezal de bomba Easy-Load™ maneja aplicaciones complejas con un mantenimi
  • Caudal: de 0,4 a 8,0 l/min (0,11 a 2,1 gal./min.) con tubos I/P™ 73 incluidos
  • El control de velocidad de tres giros ofrece precisión y repetibilidad
  • La pantalla LED muestra el porcentaje de velocidad con 1 % de resolución
  • Motores sin escobillas de 1/3 hp
  • Carcasa de aluminio y acero de categoría IP55 y revestimiento de epoxi sin chip que protege contra humedad, productos químicos y polvo
  • Los accionamientos compactos son lo bastante ligeros como para transportarlos con una mano, pero lo suficientemente potentes como para accionar dos cabezales de bomba
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cULus, ISO 9001:2008
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP55
Caudal 8 l/min
Motor Speed 650 rpm
Acabado Revestimiento de epoxi
Caballos de fuerza 1/3 hp
Incluye 06429-73, tubo de 10 pies. (3m), unidad 77410-10, cabezal de bomba I/P Easy-Load 77601-10, Tygon LFLI/P73
Material Aluminio, acero
Modelo I/p Easy-Load
Tipo de motor Sin escobillas de 1/3 hp
Cabezal de bomba Cabezal de bomba I/P Easy-Load 77602-10
Longitud global (métrico) 330,2 mm
Anchura global (métrico) 355,6 mm
Altura global (métrico) 228,6 mm
Requisitos eléctricos 4.5/2.6 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Tensión 90/260 VCA
Frecuencia 50/60 Hz