Learn More
Masterflex™ Cabezales de bomba de cartucho de rotor de acero inoxidable
Código de producto. 11875252 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,0005 a 41 ml/min
De 0,0028 a 85 ml/min
De 0,033 a 170 ml/min
De 0,074 a 1400 ml/min
De 0,074 a 1700 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11875252 De 0,033 a 170 ml/min 1 PCS
11835272 De 0,0005 a 41 ml/min cada uno
11825272 De 0,0028 a 85 ml/min cada uno
11855252 De 0,074 a 1400 ml/min cada uno
11868013 De 0,074 a 1700 ml/min 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11875252 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0751915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00€
    1612.20€ / paquete de 1
    Ahorro 392.80€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Utilice este cabezal de bomba multicanal para el flujo multicanal sincrónico de hasta 8 canales. Los cabezales de bomba de los cartuchos de rotor de acero inoxidable MasterFlex™ están diseñados para realizar cambios rápidos de tubos sin retirar el c
  • Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
  • Mezcle cartucho grandes y pequeños: un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños—
  • Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será lapulsación en el flujo
  • Requieren unidades con un mínimo de 
  • 1⁄10 hp y un máximo de 600 rpm
  • Incluye equipo de montaje y herramienta de llave hexagonal
Especificaciones
Caudal De 0,033 a 170 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para cambios rápidos de tubos
N.º de canales 6
N.º de rodillos 6
Tipo de oclusión Desplazamiento, tangencial, ajustable
Cantidad 1 unidad
Tipo Cabezal de bomba de cartucho
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm