Learn More
Masterflex™ Kit de adaptador de unidad de cabezal de bomba de la serie Q monocanal
Código de producto. 11755848 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de canales:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de canales Tamaño de la unidad
11755848 1 cada uno
1 options
Código de producto. 11755848 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0710448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00€
    1017.14€ / paquete de 1
    Ahorro 192.86€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para fijar los cabezales de bomba Micropump™ A-Mount a su propio motor o unidades de bomba Masterflex™ L/S™
N.º de canales 1
Cantidad Conjunto de 1
Tipo Kit de adaptador de unidad de cabezal de bomba de la serie Q