Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar L/S™ para tubos de precisión L/S™, carcasa de PPS, rotor de SS
Código de producto. 11880060
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
24
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11880060 14 cada uno
11870080 15 cada uno
11800070 16 1 PCS
11880080 17 cada uno
11820090 24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11880060 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0701452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
  • Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al)
Caudal De 0,21 a 130 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Incluye Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 6,4 cm
Altura global (métrico) 7,6 cm
Anchura global (métrico) 7 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo de tubos Tubos L/S
Tamaño de los tubos 14
Tipo Cabezal de bomba estándar
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Sulfuro de polifenileno