Learn More
Masterflex™ Tubos estándar de paredes suaves de peróxido de silicona
Descripción
- Para aplicaciones biológicas.
- Esterilizables en autoclave.
- Baja permeabilidad a los gases.
- Excelente compatibilidad biológica.
- Gran capacidad de compresión física.
- No son propensos al moho.
- No tóxico.
- Resistentes al agua y al ozono, a la radiación y a la luz solar.
- Resistentes a hongos.
- Inodoros.
- No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido.
- Permeabilidad a los gases relativamente alta.
- Aplicaciones
- Ácidos: Limitada
- Soluciones alcalinas: No se recomienda
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Good.
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: razonable
- Cumple con: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR175.300
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar y 121 °C.
- Radiación: irradian hasta 2,5 mrad.
- Gas: No se recomienda esterilizar con óxido de etileno.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Silicona curada con peróxido |
| Longitud global (métrico) | 7,5 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones biológicas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Tamaño de los tubos | DI de 0,8mm, DE de 4,0mm |
| Permeabilidad a los gases | CO2 25147, O2 4715, N2 2284 |
| Limitaciones | No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. Permeabilidad a los gases relativamente alta. |
| Mostrar más |